200R-1
Androgen Receptor (SP107) Rabbit Monoclonal Antibody
173,00 €
About This Item
173,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP107, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (200R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (200R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (200R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (200R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (200R-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotype
IgG
Contrôle
prostate
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.