164602K
Laminin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-L-RNIAEIIKDI, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
202,00 €
About This Item
202,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
MAPTRIX-L-RNIAEIIKDI, Laminin Mimetic, aqueous solution
Stérilité
Filtered sterilized solution
Forme
aqueous solution
Poids mol.
~23.8 kDa
Conditionnement
pkg of 2.5 mg
Concentration
0.5 mg/mL protein
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spécificité de la liaison
Domain: γ1 chain
Binding Motif: RNIAEIIKDI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Caractéristiques et avantages
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable