Principaux documents
C8721
Millipore
Cetrinix supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
C-N supplement
1 VIAL
18,70 €
10 VIALS
121,00 €
18,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 VIAL
18,70 €
10 VIALS
121,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
18,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
according to ISO 16266:2006
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Pseudomonas spp.
Application
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Pseudomonas species. One vial is sufficient for 500 mL medium.
Composants
Components per vial in mg:
Cetrimide, 100.00
Nalidixic Acid, 7.50
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2