Documents
137251
SAFC
L-asparagine monohydrate
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
4-Amide d'acide (S)-2-aminosuccinamique, 4-Amide d'acide L-aspartique, Acide (S)-(+)-2-aminosuccinamique
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro Beilstein :
1723527
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Pureté
98.5-101.0% dry basis
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial, tested
Pf
233-235 °C (lit)
233-235 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable