13135
N-Benzoyl-L-tyrosine p-amidobenzoic acid sodium salt
lyophilized, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
N-Benzoyl-L-tyrosyl-4-aminobenzoic acid sodium salt, Bentiromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +45±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
Qualité
lyophilized
Pf
~210 °C (dec.)
Solubilité
water: 0.25 g/5mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C23H20N2O5.Na/c26-19-12-6-15(7-13-19)14-20(25-21(27)16-4-2-1-3-5-16)22(28)24-18-10-8-17(9-11-18)23(29)30;/h1-13,20,26H,14H2,(H,24,28)(H,25,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t20-;/m0./s1
Clé InChI
HEJYVLSWQWPKPQ-BDQAORGHSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.