11700
Colorant Giemsa
for microscopy (Bact., Hist.)
Synonyme(s) :
Mélange Azur desséché Colorant Giemsa
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (Bact., Hist.)
Pf
300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clé InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable