Principaux documents
115-500
Sigma-Aldrich
Fibroblast Basal Medium (500 ml)
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
1 EACH
84,30 €
84,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
84,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
84,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
1 yr
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Basal Medium without Growth Supplement
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable