C-23010
Fibroblast Growth Medium
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
240,00 €
About This Item
240,00 €
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Composants
Qualité
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Contenu apparenté
Explore expert protocols and culture media for human primary cell lines to replicate biological systems accurately.