Principaux documents
110M-1
Sigma-Aldrich
CD10 (56C6)
1 ML
214,00 €
0.1 ML
236,00 €
0.5 ML
703,00 €
7 ML
710,00 €
1 ML
1 110,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
214,00 €
0.1 ML
236,00 €
0.5 ML
703,00 €
7 ML
710,00 €
1 ML
1 110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
56C6, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (110M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (110M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (110M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (110M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (110M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
Isotype
IgG1
Contrôle
kidney, tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic, membranous
Informations sur le gène
human ... MME(4311)
Description générale
L'antigène CD10, antigène commun aux leucémies aigües lymphoblastiques, est exprimé par un sous-groupe de lymphocytes T auxiliaires folliculaires. Il a un rôle direct dans la croissance cellulaire et l'apoptose et a été impliqué dans la prolifération de cellules tumorales. L'expression de l'antigène CD10 a été décrite dans divers tissus, notamment les carcinomes de cellules rénales, les carcinomes hépatocellulaires et les lymphomes folliculaires.
Qualité
IVD
IVD
IVD
RUO
Liaison
Des lames témoin positif pour l'antigène CD10, référence 110S, sont disponibles pour l'immunohistochimie (coupes fixées au formol et incluses en paraffine).
Forme physique
Solution dans un tampon Tris (pH 7,3 à pH 7,7) contenant 1 % de BSA et moins de 0,1 % d'azide de sodium.
Notes préparatoires
Télécharger les instructions d'utilisation spécifiques au lot et au format de votre produitRemarque : Cette opération nécessite un code qui figure sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Autres remarques
Pour le Service technique, veuillez contacter le +1 800-665-7284 ou écrivez à l'adresse [email protected].
Informations légales
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
A D Attygalle et al.
Histopathology, 50(4), 498-508 (2007-04-24)
To identify distinguishing histological, immunophenotypic and molecular genetic features between angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL) and peripheral T-cell lymphoma (PTL). Nodal T-cell lymphomas examined (n =137), included AITL (n = 89), PTL (n = 22), anaplastic large cell lymphoma (n =
Swerdlow S, et al. WHO classification of tumours of hematopoietic and lymphoid tissues. 4th edition. 2008. P. 220,233,255,265,309.
WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue, 220-220 (2008)
W G McCluggage et al.
Histopathology, 39(3), 273-278 (2001-09-05)
The CD10 antigen is expressed in acute lymphoblastic leukaemia and follicle centre cell lymphoma. A recent study investigating the expression of CD10 in a wide range of non-haematopoietic neoplasms found positive staining in a small number of endometrial stromal sarcomas
Ankur R Sangoi et al.
Advances in anatomic pathology, 17(6), 377-393 (2010-10-23)
The diagnosis of metastatic clear cell renal cell carcinoma may be difficult in some cases, particularly in the small image-guided biopsies that are becoming more common. As targeted therapies for renal cell carcinoma are now standard treatment, the recognition and
Swerdlow S, et al. WHO classification of tumours of hematopoietic and lymphoid tissues. 4th edition. 2008. P. 220,233,255,265,309.
WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue, 220-220 (2008)
Contenu apparenté
Aperçu de l'immunohistochimie diagnostique mettant en évidence son importance dans le diagnostic du cancer et la détection des maladies infectieuses en biologie médicale moderne.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.