10937
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Myristoyl-DL-homoserine lactone
200,00 €
About This Item
200,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to slightly yellow
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
ZQAYHOXXVBVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable