Documents
1041
4-Nitrophenol solution
Synonyme(s) :
p-nitrophénol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51000000
IVD
for in vitro diagnostic use
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
10 μmol/mL (10 mmol/L). For use in calibration of Bessey-Lowry-Brock acid
and alkaline phosphatase methods.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable