Principaux documents
O1639
Sigma-Aldrich
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
Synonyme(s) :
3-Oxo-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-octanamide, N-(β-Ketooctanoyl)-DL-homoserine lactone
25 MG
123,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
123,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone stimulates the tra gene expression. It is an autoinducer and potent antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable