765511
Gold nanoparticles
20 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonyme(s) :
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
693,00 €
About This Item
693,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PEG 5000
Niveau de qualité
Forme
dispersion in H2O
nanoparticles
Conditionnement
poly bottle of 1 mL
DO
50
Diamètre
20 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
AuNPs may be used to prepare SARS-CoV-2 conjugate for COVID-19 detection using lateral flow immunoassay technique.[3][4] It may also be used in the immobilization of antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19.[5] It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.[5]
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable