Principaux documents
A3311
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
powder, BioXtra
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
50 G
589,00 €
100 G
1 010,00 €
589,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 G
589,00 €
100 G
1 010,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
589,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Poids mol.
~66 kDa
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Perte
≤5%
pH
6.5-7.5
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Cette albumine a été qualifiée pour être utilisée dans des milieux conçus pour des applications in vitro telles que la culture de blastocystes et de morulas de souris.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
L′albumine de sérum bovin est largement utilisée comme supplément dans les milieux de culture, particulièrement ceux qui ne contiennent pas de sérum. Elle a une série d′effets bénéfiques, dont la protection contre le dommage oxydatif et la stabilisation d′autres constituants du milieu, comme les acides gras et le pyridoxal.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elahe Masaeli et al.
Biofabrication, 12(2), 025006-025006 (2019-10-03)
The mammalian retina contains multiple cellular layers, each carrying out a specific task. Such a controlled organization should be considered as a crucial factor for designing retinal therapies. The maintenance of retinal layered complexity through the use of scaffold-free techniques
Adriana Buskin et al.
Nature communications, 9(1), 4234-4234 (2018-10-14)
Mutations in pre-mRNA processing factors (PRPFs) cause autosomal-dominant retinitis pigmentosa (RP), but it is unclear why mutations in ubiquitously expressed genes cause non-syndromic retinal disease. Here, we generate transcriptome profiles from RP11 (PRPF31-mutated) patient-derived retinal organoids and retinal pigment epithelium
Shinnosuke Suzuki et al.
Development (Cambridge, England), 142(13), 2375-2384 (2015-06-21)
The protein CHD1 is a member of the family of ATPase-dependent chromatin remodeling factors. CHD1, which recognizes trimethylated histone H3 lysine 4, has been implicated in transcriptional activation in organisms ranging from yeast to humans. It is required for pre-mRNA
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive
Articles
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Contenu apparenté
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.