Principaux documents
8.41870
Sigma-Aldrich
Acetylcholine iodide
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetylcholine iodide
25 G
270,00 €
270,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
270,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H16INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
218-862-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
270,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
162-165 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[I-].[N+](CCOC(=O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable