Documents
T6508
Sigma-Aldrich
Acide trifluoroacétique
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Numéro Beilstein :
742035
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.05% water
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L)
Point d'ébullition
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'acide trifluoroacétique (TFA) est un composé organofluoré utilisé comme réactif en synthèse organique pour diverses réactions catalysées par des conditions acides telles que l'ouverture de cycle des époxydes, la cyclisation biomimétique, les réarrangements de Cope ou la synthèse de produits naturels. Les caractéristiques physicochimiques du TFA en font une option plus intéressante que d'autres acides en raison de sa grande volatilité, de sa solubilité élevée dans les solvants organiques et de son statut d'acide fort. Lorsque le TFA intervient comme réactif, le produit peut être facilement isolé par évaporation en raison de sa très forte volatilité. Les acides moins volatils tels que l'acide sulfurique ou l'acide p-toluènesulfonique peuvent nécessiter une neutralisation, un isolement ou une purification par extraction.
Application
L'acide trifluoroacétique peut être utilisé comme réactif :      
  • pour cliver les groupements protecteurs de l'azote et de l'oxygène tels que les groupements N-Boc, N-benzyloxyméthyl, benzyl éther, p-méthoxybenzyl éther, t-butyl éther, t-butyloxyméthyl éther, triphénylméthyl éther et diméthyl acétal.      
  • dans les réactions d'oxydation de Baeyer–Villiger en association avec le percarbonate de sodium.·      
  • dans la trifluorométhylation des liaisons C-H des arènes.
Le TFA peut aussi être employé :      
  • comme solvant dans les réactions de cyclisation par transfert d'atome et les procédés de formation de polymères.      
  • comme catalyseur dans la synthèse de ε-caprolactame par réarrangement de Beckmann de l'oxime de cyclohexanone dans des solvants aprotiques.
Conditionnement
1 ml dans chaque ampoule.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Organocatalyzed Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime by trifluoroacetic acid in aprotic solvent
Ronchin L, et al.
Catalysis Communications, 10(2), 251-256 (2008)
Electronic effects in the acid-promoted deprotection of N-2, 4-dimethoxybenzyl maleimides
Watson DJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1827-1830 (2001)
Oxidative C-C bond cleavage of N-alkoxycarbonylated cyclic amines by sodium nitrite in trifluoroacetic acid
Onomura O, et al.
Tetrahedron Letters, 49(47), 6728-6731 (2008)
Trifluoroacetic acid: Uses and recent applications in organic synthesis.
Lopez SE and Salazar J.
Journal of Fluorine Chemistry, 156, 73-100 (2013)
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocoles
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.