299537
Acide trifluoroacétique
≥99%, for protein sequencing
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Type
for protein sequencing
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Impuretés
<0.05% water
Résidus d'évap.
<0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
Point d'ébullition
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Mass spectrometry for protein identification.
- Microwave-irradiated bromination of isoxazoles and pyrazoles with N-bromosuccinimide to synthesize mono-brominated isoxazoles and pyrazoles.
- Lewis acid-catalyzed 6-endo-digcyclization of 2-(2-arylethynyl)heteroaryl esters to heterocyclic lactones.
- Electrospinning of cellulose acetate to prepare the corresponding nanofibrous membranes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Protocoles
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations