F5879
Ammonium iron(III) citrate
reagent grade, powder
Synonyme(s) :
Ammonium ferric citrate, Ferric ammonium citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Forme
powder
Composition
Iron, 16.5-18.5%
Traces de cations
Fe: 16.5-18.5%
Chaîne SMILES
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
Clé InChI
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable