Principaux documents
1.03762
SAFC
Citrate d′ammonium ferrique(III)
about 18% Fe
Synonyme(s) :
Citrate d’ammonium ferrique(III)
1 KG
180,00 €
25 KG
2 500,00 €
180,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
180,00 €
25 KG
2 500,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O7 · xFe · xH3N
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
214-686-6
180,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
1200 g/L
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
Clé InChI
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Nous proposons un choix de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre à de strictes exigences règlementaires. Notre marque SAFC® de produits de haute qualité satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes.
Application
Le citrate d'ammonium et ferrique(III) est utilisé comme correcteur d'acidité. Notre citrate d'ammonium ferrique(III) avec environ 18 % de fer convient aux procédés pharmaceutiques.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable