F6129
Iron(III) citrate
technical grade
Synonyme(s) :
Ferric citrate, Iron(III) citrate, Iron(III) citrate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Fe, 16.5-18.5%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Clé InChI
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can also be used in the degradation of tetracycline for the treatment of polluted water.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.