799416
Sodium nitrite
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.0001 hPa ( 25 °C)
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥97%
Forme
powder or crystals
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Impuretés
≤0.01% insolubles
pH
9
Pf
271 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.