Principaux documents
798665
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Beilstein:
1725147
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.18 (vs air)
Gamme de produits
Redi-Dri
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline powder
crystals
Activité optique
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Impuretés
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.02%
Pf
170-172 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 150 g/L at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Application
Chiral building block for natural products.[1] Also forms a Diels-Alder catalyst with TiCl2(O-i-Pr)2.[2]
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Chemistry Letters (Jpn), 2409-2409 (1987)
Chemistry Letters (Jpn), 1967-1967 (1986)
Organic salts of L-tartaric acid: materials for second harmonic generation with a crystal structure governed by an anionic hydrogen-bonded network.
Aakeroy CB, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 7, 553-555 (1992)
Asymmetric synthesis of both enantiomers of pyrrolidinoisoquinoline derivatives from L-malic acid and L-tartaric acid.
Lee YS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(22), 7149-7152 (1955)
Organic acid profile of Turkish white grapes and grape juices.
Soyer Y, et al.
J. Food Compos. Anal., 16(5), 629-636 (2003)
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.