746444
bromure de potassium
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
30,60 €
About This Item
30,60 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥99%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
Pf
734 °C (lit.)
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.