406546
10-Undecynoic acid
95%
95,10 €
About This Item
95,10 €
Produits recommandés
Essai
95%
pb
180 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
Clé InChI
OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used:
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup