Principaux documents
309087
Sigma-Aldrich
Potassium bromate
ACS reagent, ≥99.8%
5 G
36,30 €
100 G
114,00 €
500 G
508,00 €
36,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36,30 €
100 G
114,00 €
500 G
508,00 €
About This Item
Formule linéaire :
KBrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
36,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Essai
≥99.8%
Forme
crystalline powder
Impuretés
≤0.005% insolubles
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
Traces d'anions
bromide (Br-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Potassium bromate is a strong oxidizing agent that can be used in the bromination of deactivated aromatics and in chemical oscillating reactions.
Application
Potassium bromate can be used as:
  • An oxidant in the potentiometric determination of β-lactam drug.
  • A brominating agent for the bromination of ethylacetoacetate to dibromoethylacetoacetate.
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Organic preparations and procedures international, 23, 395-395 (1991)
Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Neomenthol by Potassium Bromate in Acidic Solution.
Meena R and Sharma S.
International Journal of Pharmacological Research, 4(1), 25-33 (2014)
Yingying Xu et al.
Cell reports, 29(4), 800-809 (2019-10-24)
Cockayne syndrome (CS) is a rare genetic neurodevelopmental disorder, characterized by a deficiency in transcription-coupled subpathway of nucleotide excision DNA repair (TC-NER). Mutation of the Cockayne syndrome B (CSB) gene affects basal transcription, which is considered a major cause of
Chemiluminescence determination of potassium bromate in flour based on flow injection analysis.
Yan Z, et al.
Food Chemistry, 190, 20-24 (2016)
Mir Kaisar Ahmad et al.
Chemosphere, 87(7), 750-756 (2012-01-27)
Potassium bromate (KBrO(3)) is a widely used food additive, a water disinfection by-product and a known nephrotoxic agent. The effect of KBrO(3) on rat blood, especially on the anti-oxidant defense system, was studied in this work. Animals were given a
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf