745588
Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution
(Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A), suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Ethyl acetate solution, Ethyl acetate solution, 3:1 (v:v) ethyl acetate: 200 proof ethanol
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.01% (water)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C
Format
mixture
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
A convenient guide to help select replacement solvents for dichloromethane in chromatography
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-5 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).