676764
Tetrahydrofurane
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Produits recommandés
product name
Tetrahydrofurane, ACS reagent, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Contient
250 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
Résidus d'évap.
≤0.03%
Couleur
APHA: ≤20
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Organic synthesis
b) Organometallic compounds
c) Reformatsky
d) Lithiation
e) Hydride reduction
f) Metal-catalyzed coupling (Heck, Stile, Suzuki)
g) Lewis acid mediated reactions
- Crystallization
- Polymerization. Ex. RAFT (Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer) polymerization of p-acetoxystyrene
- Coatings
- As an O-donor ligand to form coordination complexes
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup