Documents
34865
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurane
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Synonyme(s) :
THF, Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro Beilstein :
102391
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Tetrahydrofurane, inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤0.0044 at 315 nm
≤0.005 at 350 nm
≤0.005 at 400 nm
≤0.02 at 300 nm
≤0.046 at 275 nm
≤0.18 at 250 nm
≤0.26 at 245 nm
≤1.0 at 212 nm
Absorption UV
λ: 245 nm Amax: ≤0.26
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
Adéquation
complies for IR spectroscopy
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le tétrahydrofurane (THF) est largement utilisé comme solvant. Il constitue un élément essentiel d'un certain nombre de produits naturels (antibiotiques polyéthers). Le THF forme un hydrate double avec le sulfure d'hydrogène. La structure cristalline de cet hydrate double a été évaluée au cours d'études de monocristaux en trois dimensions. Il se forme du butane-1,4-diol, un intermédiaire produit durant la synthèse du THF. Le THF chaud permet de dissoudre le chlorure de polyvinylidène (PVDV).
Application
Convient à l'HPLC, la spectrophotométrie et les analyses environnementales
Le tétrahydrofurane peut être utilisé pour la dissolution de la poly-ε-caprolactone (PCL) et du 1,3-diaminopentane, lors de la préparation de supports du type poly-ε-caprolactone (PCL) / hydroxyapatite (HA) et du polymère poly(diacrylate de 5-amino-1-pentanol-co-butane-1,4-diol) (C32)- 1,3-diaminopentane (117) à terminaison acrylate, respectivement.
Autres remarques
Information importante
  • L'article réf. 34865-4X2.5L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34865-2.5L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
  • L'article réf. 34865-6X1L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34865-1L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Soni Khandelwal et al.
International journal of molecular sciences, 19(11) (2018-10-31)
Within the subtypes of breast cancer, those identified as triple negative for expression of estrogen receptor α (ESR1), progesterone receptor (PR) and human epidermal growth factor 2 (HER2), account for 10⁻20% of breast cancers, yet result in 30% of global
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Haiying Yu et al.
Biomaterials, 30(4), 508-517 (2008-11-01)
Natural bone growth greatly depends on the precedent vascular network that supplies oxygen and essential nutrients and removes metabolites. Likewise, it is crucial for tissue-engineered bone to establish a vascular network that temporally precedes new bone formation, and spatially originates
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.