537713
4-Methyl-2-pentanone
≥99%
Synonyme(s) :
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
15.7 mmHg
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
840 °F
Limite d'explosivité
1.2-8 %, 93 °F
Impuretés
≤0.1000% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C
Pf
−80 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 20 g/L
Densité
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup