Documents
8.22093
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanone
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Methyl-2-hexanone, Methyl isoamyl ketone, Isoamyl methyl ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-737-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C
Puissance
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
8100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4 % (v/v)
Point d'ébullition
144 °C/1013 hPa
Pf
-74 °C
Température de transition
flash point 43 °C
Solubilité
5.4 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup