Principaux documents
456071
Sigma-Aldrich
Sulfate de calcium
with indicator, 6 mesh
Synonyme(s) :
Gypse
454 G
109,00 €
2.3 KG
434,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
454 G
109,00 €
2.3 KG
434,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CaSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
chunks
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Taille des particules
6 mesh
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Drierite (CaSO4) is widely employed as a chemical desiccant in laboratories. Its use is preferred over silica gel for the estimation of CO2. It acts as a drying agent by absorbing moisture in air to form CaSO4 hemihydrate.[1]
Application
Drierite (CaSO4) was used in Drierite/Ascarite column for the purification of air during the estimation of CO2 production by flow-through respirometry system.[2]
it may be employed as drying agent in the following studies:
  • For the removal of water via adsorption during the gas-chromatographic estimation of methanol, ethanol and isopropanol in biological samples.[3]
  • As scrubber for the drying of air.[4]
  • For the drying of nitrile samples during the calorimetric estimation of their enthalpies of vaporization.[5]
  • For the removal of water vapor during the coulometric estimation of carbon dioxide for air pollution monitoring.[6]
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Cold-induced expression of diapause in Praon volucre: fitness cost and morpho-physiological characterization.
Colinet H, et al.
Physiological Entomology, 35(4), 301-307 (2010)
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
Nathaniel Huebsch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9762-9767 (2014-06-26)
Biological systems are exquisitely sensitive to the location and timing of physiologic cues and drugs. This spatiotemporal sensitivity presents opportunities for developing new therapeutic approaches. Polymer-based delivery systems are used extensively for attaining localized, sustained release of bioactive molecules. However