Documents
238988
Sigma-Aldrich
Drierite
with indicator, 8 mesh
Synonyme(s) :
Sulfate de calcium, Gypse
About This Item
Formule linéaire :
CaSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
Forme
chunks
Taille des particules
8 mesh
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Le Drierite peut être utilisé comme agent déshydratant :
  • dans la réaction de Mannich vinylogue asymétrique catalysée par un complexe dinucléaire à base de nickel entre du γ-butyrolactame α,β-insaturé et des imines avec protection N-boc pour synthétiser des adduits de Mannich vinylogues.
  • dans l'époxydation catalytique d'acétates de propylèneglycol en oxyde de propylène.
  • dans une addition d'aza-Michael énantiosélective catalysée par un complexe hétérobimétallique à base de terre rare et de métal alcalin d'alcoxylamines sur des composés carbonylés α,β-insaturés pour synthétiser des composés carbonylés β-aminés.
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan Bao et al.
Plant methods, 16, 126-126 (2020-09-25)
Tocochromanols are a group of lipid-soluble antioxidants produced by all plants and include the tocopherols, which are ubiquitous in the plant kingdom, and the biosynthetically-related compounds tocotrienols, which along with tocopherols commonly occur in seed of monocots. Most tocochromanols have
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)