360465
Butan-1-ol
ACS reagent, ≥99.4%
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
39,90 €
About This Item
39,90 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
5.5 mmHg
Essai
≥99.4%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0008 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.1% water
≤0.2% butyl ether
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
pb
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a solvent along with the water in the delignification of sugar cane bagasse.
- As a both reagent and reaction medium in the synthesis of zinc oxide nanoparticles from zinc acetylacetonate hydrate as precursor.
- As an additive in the diesel-biodiesel-butanol tertiary blend which leads to fuel sustainability.
- As a reactant in the enzyme catalyzed esterification reaction of oleic acid to butyl oleate.
Autres remarques
greener alternative product
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup