Documents
34873
Sigma-Aldrich
Heptane
greener alternative
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Numéro Beilstein :
1730763
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Produit purifié par
filtration through 0.2μm
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Résidus d'évap.
≤0.0003%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L'heptane est un solvant plus écologique que l'hexane pour la purification chromatographique ; il a donc été amélioré pour respecter le cinquième principe de la chimie verte ("Utiliser des solvants et des auxiliaires plus sûrs"). Cliquez ici pour en savoir plus.
Outils et techniques de sélection des solvants : guides de sélection de solvants verts.
L'heptane (n-heptane) est un hydrocarbure linéaire. Son indice de cétane a été défini à 56.
Application
L′heptane (n-heptane) peut être utilisé dans la composition des mélanges de solvants pour la purification de dérivatifs de N-acylpyrrolidine des esters méthyliques d′acides gras (FAME) par chromatographie sur couche mince (TLC).
Options plus vertes de substitution à l′hexane pour la CLHP.
Caractéristiques et avantages
Options plus vertes en remplacement de l′hexane.
Autres remarques
Avis important
L′article réf. 34873-4X2.5L va être supprimé. Veuillez commander le conditionnement en une bouteille (réf. 34873-2.5L), qui est physiquement identique et est soumis exactement aux mêmes spécifications.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Bacterial phospholipid molecular species analysis by ion-pair reversed-phase HPLC/ESI/MS.
Mazzella N, et al.
Journal of Lipid Research, 45(7), 1355-1363 (2004)
A comprehensive modeling study of n-heptane oxidation.
Curran HJ, et al.
Combustion and Flame, 114(1), 149-177 (1998)
Bing Chen et al.
Journal of hazardous materials, 188(1-3), 369-374 (2011-02-26)
The influence of the initial fuel temperature on the burning behavior of n-heptane pool fire was experimentally studied at the State Key Laboratory of Fire Science (SKLFS) large test hall. Circular pool fires with diameters of 100mm, 141 mm, and
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).