345695
Titanium(IV) chloride solution
1.0 M in toluene
Synonyme(s) :
Titanium tetrachloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Concentration
0.95-1.10 M NaOH (titration)
1.0 M in toluene
Densité
0.964 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)