31807
Cesium chloride
puriss. p.a., ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.5%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
6-7.5
Pf
645 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Rb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable