259705
Methyl formate
spectrophotometric grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide formique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
spectrophotometric grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
32.81 psi ( 55 °C)
9.21 psi ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
23 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
<0.010% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
32-34 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 259 nm Amax: 1.00
λ: 260 nm Amax: 0.70
λ: 265 nm Amax: 0.20
λ: 270 nm Amax: 0.04
λ: 310-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Bifunctionality of Re Supported on TiO(2) in Driving Methanol Formation in Low-Temperature CO(2) Hydrogenation.: This article explores the catalytic roles of methyl formate in methanol production from CO2 hydrogenation, providing a pathway for sustainable chemical synthesis (Urakawa A et al., 2023).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup