06547
Methyl formate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide formique
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Essai
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
23 %
Indice de réfraction
n20/D 1.343 (lit.)
n20/D 1.344
pb
32-34 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- blood and urine by headspace in-tube extraction gas chromatography-mass spectrometry (HS-ITEX-GC−MS)[2]
- Brazilian sugar-cane spirit by high-resolution gas chromatography (HRGC)[3]
- pharmaceutical excipients using HS-GC-MS operating under scan mode and selected ion monitoring (SIM) mode[4]
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.