Principaux documents
239267
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonyme(s) :
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
5 G
52,20 €
100 G
115,00 €
500 G
425,00 €
52,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
52,20 €
100 G
115,00 €
500 G
425,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Co(NO3)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥98%
98.0-102.0%
Forme
chips
powder, crystals or chunks
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cobalt
Impuretés
≤0.01% insolubles
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
Pf
55 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.01%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clé InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cobalt(II)nitrate hexahydrate is a red-brown crystalline structure that is soluble in water and organic solvents. It is commonly used in the preparation of cobalt-based catalysts, pigments, chemicals, and vitamin B12 preparations. Additionally, it serves high-purity cobalt source for use in the electronics industry. [1] [2]
Application
Cobalt(II)nitrate hexahydrate can be used as a catalyst to synthesize:
  • 5-Carboxanilide-dihydropyrimidinone derivatives by the condensation of acetoacetanilides, aldehydes, and urea/thiourea.
  • Nitro indoles by the nitration of indoles using tert-butyl nitrite as the nitro source.
  • Quinazolinones from 2-aminobenzonitriles using alcohols in the presence of phosphine ligand.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Preparation of a cobalt metal-organic framework (Co-MOF) and its application as a polypropylene flame retardant by compounding with melamine polyphosphate
Ya Xu, et al.
Polymer Testing, 116, 107765-107765 (2022)
Chlorinated drinking water; chlorination byproducts; some other halogenated compounds; cobalt and cobalt compounds
International Agency for Research on Cancer and others
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans / World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 52, 363-472 (1991)
Some Phosphine Oxide and Arsine Oxide Complexes of Cobalt (II) Nitrate.
Cotton FA, et al.
Inorganic Chemistry, 2(6), 1162-1165 (1963)
Thermal decomposition of cobalt nitrato compounds: Preparation of anhydrous cobalt (II) nitrate and its characterisation by Infrared and Raman spectra.
Ehrhardt C, et al.
Thermochimica Acta, 432(1), 36-40 (2005)
Horacio López-Sandoval et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(5-6), 1267-1276 (2008-02-29)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterisation of a series of cobalt(II) and zinc(II) coordination compounds with benzimidazole (bz) and its 2-benzimidazole derivatives: 2-aminobenzimidazole (2ab), albendazole (abz) and tris(2-benzimidazolylmethyl)amine (ntb). The compounds were evaluated for their
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 239267와 관련하여 입자크기를 알 수 있을까요? 저희가 원하는 사이즈는 <10μm 이하의 파우더를 구입하고 싶습니다 해당되는 스펙의 파우더가 있다면 알려주시기 바랍니다
    1 answer
    1. Particle size testing is not performed on this product and there are no options for cobalt(II) nitrate hexahydrate with particle size testing. Please consider grinding to the appropriate particle size.