Principaux documents
244074
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate
crystals
100 G
29,60 €
500 G
88,50 €
29,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
29,60 €
500 G
88,50 €
About This Item
Formule linéaire :
Ni(NO3)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.79
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
29,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
94.5-105.5% (EDTA titration)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Pf
56 °C (lit.)
Densité
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Clé InChI
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nickel(II) nitrate hexahydrate (Ni(NO3)2.6H2O) undergoes thermal degradation has been investigated by thermogravimetric methods under quasi-isothermal conditions.[1]
Application
Nickel(II) nitrate hexahydrate may be used as a precursor for the synthesis of [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders,[2] Ni(II) oxide aerogels[3] and crystalline nickel complexes, [Ni(C6H7N3O)2(NO3)2] and [Ni(C6H7N3O)3](NO3)2·H2O.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis and X-ray crystal structure of two complexes of nickel (II) nitrate with pyridine-2-amidoxime (C 6 H 7 N 3 O):[Ni (C 6 H 7 N 3 O) 2 (NO 3) 2] and [Ni (C 6 H 7 N 3 O) 3](NO 3) 2? H 2 O.
Pearse GA, et al.
Polyhedron, 8(3), 305-310 (1989)
Monolithic nickel (II)-based aerogels using an organic epoxide: the importance of the counterion.
Gash AE, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 350, 145-151 (2004)
Marisa Freitas et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 26(1), 13-21 (2012-10-26)
Nickel is an ubiquitous transition metal that is industrially applied in many forms, which inevitably leads to a high degree of occupational and environmental exposure. Over-exposure to nickel can produce a variety of adverse effects on human health, including allergy
Synthesis and structural characterization of layered Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode materials by ultrasonic spray pyrolysis method.
Park SH, et al.
Electrochimica Acta, 49(4), 557-563 (2004)
Thermal decomposition of nickel nitrate hexahydrate, Ni(NO3)2?6H2O, in comparison to Co(NO3)2?6H2O and Ca(NO3)2?4H2O.
Brockner W, et al.
Thermochimica Acta, 456(1), 64-68 (2007)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf