Principaux documents
216674
Sigma-Aldrich
Silver acetate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Acetic acid silver salt
5 G
57,70 €
25 G
216,00 €
100 G
531,00 €
57,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
57,70 €
25 G
216,00 €
100 G
531,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOAg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.91
Beilstein:
3595636
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
57,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
powder or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: silver
Chaîne SMILES 
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Used in a novel preparation of highly reflective, conductive silvered polymer films. Also effectively catalyzes cycloaddition reactions of isocyanoacetates with a variety of olefins.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Study of thermal decomposition of silver acetate.
Logvinenko V, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 90(3), 813-816 (2007)
Silver acetate catalysed cycloadditions of isocyanoacetates.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 55(7), 2025-2044 (1999)
cis-Hydroxylation of a synthetic steroid intermediate with iodine, silver acetate and wet acetic acid.
Woodward RB and Brutcher Jr FV.
Journal of the American Chemical Society, 80(1), 209-211 (1958)
Chemistry of Materials, FL501-FL501 (1999)
Silver acetate-assisted formation of amides from acyl chlorides.
Leggio A, et al.
Tetrahedron Letters, 56(1), 199-202 (2015)