Principaux documents
215902
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, ≥99%
25 G
42,20 €
500 G
94,40 €
2.5 KG
305,00 €
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
42,20 €
500 G
94,40 €
2.5 KG
305,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.33
Beilstein:
3730298
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Essai
≥99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Pf
75 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤5 ppm
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Chaîne SMILES 
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Application
Lead(II) acetate trihydrate can be used as a reagent to synthesize lead-based coordination polymers by using isomeric phenylenediacetic acids. It can also be used as a precursor to synthesize lead sulfide nanoparticles.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Sailakshmi Velamoor et al.
mBio, 11(4) (2020-08-14)
Enveloped viruses hijack cellular membranes in order to provide the necessary material for virion assembly. In particular, viruses that replicate and assemble inside the nucleus have developed special approaches to modify the nuclear landscape for their advantage. We used electron
Carbon-13 CP/MAS NMR and crystallographic investigations of the structure and solid-state transformations of lead (II) acetate trihydrate.
Bryant RG, et al.
Inorganic Chemistry, 23(22), 3580-3584 (1984)
Lead acetate trihydrate precursor route to synthesize novel ultrafine lead oxide from spent lead acid battery pastes.
Sun X, et al.
Journal of Power Sources, 269, 565-576 (2014)
Carbone L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(40), 3952-3956 (2006)
Jane V Knichal et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(92), 14436-14439 (2014-10-11)
5-Ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid (H2ebdc) reacted with lead(II) acetate trihydrate yields a 1D ladder network, [Pb(ebdc)(MeOH)]2·H2O (1). Removing crystals of 1 from the mother liquor results in a facile single crystal to single crystal transition, yielding 2D [Pb(ebdc)] net (2) with a
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf