1.07414
Lead(II) hydroxide acetate
anhydrous for the analysis of sugar acc. to Horne EMSURE®
Synonyme(s) :
Lead(II) hydroxide acetate, Horne′s compound
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
crystalline
Concentration
≥33.0% (PbO)
Impuretés
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
≤1% In water insoluble matter
Perte
≤1% loss on drying, 105 °C
pH
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
198-205 °C
Densité
3.58 g/cm3 at 22 °C
Masse volumique apparente
2100 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Pb+2].[Pb].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
In water insoluble matter: ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃): passes test
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)