208221
Iodine monochloride
reagent grade, ≥95%
Synonyme(s) :
Chloroiodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid or liquid
Point d'ébullition
97.4 °C (lit.)
Densité
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Clé InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- aldose hemiacetals to the corresponding aldose lactones
- diarylmethanols to the corresponding diarylmethanones
- arylalkylmethanols to the corresponding arylalkylmethanones
- dialkylmethanols to the corresponding dialkylmethanones
Application
- Halogenation of methoxy and dimethoxybenzenes
- Synthesis of flavones.
- Preparation of 1-naphthaldehydes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable