Principaux documents
8.04771
Sigma-Aldrich
Iodine monochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Iodine monochloride, Iodine chloride, Chlorine iodide
100 G
79,20 €
250 G
161,00 €
79,20 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
79,20 €
250 G
161,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
ClI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352307
Numéro de classement CE :
232-236-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
79,20 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
97 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
14-27 °C
Densité
3.1 g/cm3 at 29 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ICl
InChI
1S/ClI/c1-2
Clé InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Structural organization in the trimethylamine iodine monochloride complex: This research highlights the use of iodine monochloride as a reactant in the organic synthesis of trimethylamine iodine monochloride complex. (Marshall et al., 2017).
  • Ultrasonic-assisted synthesis of flavones: A study exploring the synthesis of flavones using iodine monochloride under ultrasonic irradiation, providing an improved method for chemical synthesis. (Lahyani and Trabelsi, 2016).
  • Reactivity and applications in synthetic approaches: This review discusses the reactivity of iodine monochloride and its applications in synthetic chemistry, highlighting its versatility. (Day et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2