Principaux documents
13803
Sigma-Aldrich
Sulfur
99.5-100.5%, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, puriss., precipitated
1 KG
43,10 €
2.5 KG
93,20 €
43,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
43,10 €
2.5 KG
93,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141912
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.54
43,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
8.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
precipitated
Essai
99.5-100.5%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
450 °F
Résistivité
2E23 μΩ-cm, 20°C
Impuretés
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.01% free alkali (as NaOH)
≤0.02% free acid (as H2SO4)
≤0.5% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.2% (as SO4)
≤0.3%
pb
444.7 °C (lit.)
Pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Solubilité
carbon disulfide: in accordance 1 g/5mL
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
As: ≤40 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
corresponds for odor
Chaîne SMILES 
[S]
InChI
1S/S
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sulfur is present in abundant quantities in marine and freshwater sediments. It exists in the form of various sulfur compounds such as pyrite, acid volatile sulfides, elemental sulfur, sulfates and organic sulfur.Quantitative estimation of reduced inorganic sulfur compounds in modern sediments and shales by a chromium reduction technique has been described.
Sulfur is naturally present in cysteine and methionine amino acids, which can be detected by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).[1] It is also an important element required for plant growth, since it is useful in lowering the pH of the soil.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sulfur as the key element for quantitative protein analysis by capillary liquid chromatography coupled to element mass spectrometry
Wind M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(29), 3425-3427 (2003)
Mccarty.B.L et al.
Fundamentals of Turfgrass and Agricultural Chemistry (2003)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)