Principaux documents
130206
Sigma-Aldrich
Nitroethane
reagent grade, ≥98.0%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Beilstein:
1209324
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Qualité:
reagent grade
Essai:
≥98.0%
pb:
114-115 °C (lit.)
Pression de vapeur:
15.6 mmHg ( 20 °C)
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.58 (vs air)
Pression de vapeur
15.6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
778 °F
Limite d'explosivité
3.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
114-115 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nitroethane reacts with sodium to afford sodium-nitroethane. Solution of nitroethane in caustic potash reacts with bromine to afford monobromnitroethane. It can undergo nitroaldol (Henry) condensation reaction with various aldehydes in the presence of copper(II) arylhydrazone complexes (catalyst).[1]
pK of nitroethane is 8.60.4
Nitroethane is an aprotic solvent with high polarity[2], which on oxidation with glucose oxidase gives nitrite, acetaldehyde and hydrogen peroxide as the major products.[3]
Application
Nitroethane may be used in the synthesis of the following compounds:
  • β-nitro amine derivatives[4]
  • β-aryl nitroethylenes[5]
  • 2-alkylthio-3-alkylamino-1-aryl(hetaryl)-4-nitropentene[6]
Autres remarques
major impurity is 2-nitropropane
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Limin Xiang et al.
Nature communications, 9(1), 1435-1435 (2018-04-14)
Under ambient conditions, the behavior of a solid surface is often dominated by a molecularly thin adsorbed layer (adlayer) of small molecules. Here we develop an optical approach to unveil the nanoscale structure and composition of small-molecule adlayers on glass
Volumetric and Viscometric Properties of Binary Mixtures of Aliphatic Alcohols (C1- C4) with Nitroethane from 293.15 K to 313.15 K
Tu H-C, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 45(3), 450-456 (2000)
Copper (II) arylhydrazone complexes as catalysts for C-H activation in the Henry reaction in water
Ma Z, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem. (2016)
Feng-Wu Liu et al.
Carbohydrate research, 344(18), 2439-2443 (2009-11-03)
Henry reactions of a novel higher sugar derivative, (1R)-(1,4:3,6-dianhydro-D-mannitol-2-yl)-1,4:3,6-dianhydro-D-fructose 5,5'-dinitrate (Alternate nomenclature: (1R)-(isomannid-2-yl)-1,4:3,6-dianhydro-D-fructose 5,5'-dinitrate), with nitromethane and nitroethane were studied. The kinetic and thermodynamic reactions with nitromethane under different conditions were carried out to afford (2S)- and (2R)-beta-nitroalcohols, respectively. But
Annie Héroux et al.
Biochemistry, 48(15), 3407-3416 (2009-03-07)
The flavoenzyme nitroalkane oxidase is a member of the acyl-CoA dehydrogenase superfamily. Nitroalkane oxidase catalyzes the oxidation of neutral nitroalkanes to nitrite and the corresponding aldehydes or ketones. Crystal structures to 2.2 A resolution or better of enzyme complexes with