Principaux documents
Z414492
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
41,50 €
12 EA
427,00 €
41,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
41,50 €
12 EA
427,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
41,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E.
65 mm
Capacité
100 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Questions
  1. Is a joint included with a round-bottom flask or should I order it separately? Thank you, all the best!
    1 answer
    1. This product includes the flask, only.