Principaux documents
R752096
4,4'-DIMETHYLBENZOIN
AldrichCPR
R752096-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R752096-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.305
Numéro MDL:
158,00 €