Y0001382
Levothyroxine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Levothyroxine sodium
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levothyroxine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].Ic1c(c(cc(c1)Oc2c(cc(cc2I)C[C@H](N)C(=O)O)I)I)[O-]
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Clé InChI
YDTFRJLNMPSCFM-YDALLXLXSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable